Learn More
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat USP
Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. La pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BRAND™ BLAUBRAND™ avec certificat USP fournit un délai d’attente de seulemet 5 secondes.
Marque: BRAND™ 30612
55.03 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En verre AR-GLAS™ conforme aux normes DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Marquage DE-M de classe AS
- Délai de réponse : 5 secondes
- Comprend un certificat de lot USP.
- Également disponible sur demande avec certificat individuel USP.
Spécification
plusmn; 0,02 ml USP | |
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
6/boîte | |
10 ml | |
Pipette volumétrique avec bulbe |
Oui | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAStrade; | |
Marquage DE | |
Rouge | |
440 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30