Learn More
Oxoid UK Acide lactique 10 %
Une solution pour l’ajout aux milieux de culture, principalement pour réduire le pH
44.50€ - 89.70€
Spécification
Contenu et stockage | entre 2°C et 8°C |
---|---|
Pays d’origine | Royaume-Uni |
Format | Boîte |
Type de milieu | Additif |
Type de produit | Additif de milieu |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10076732
|
Oxoid UK
SR0021H |
10 x 1 ml | N/A | ||||||
10517153
|
Oxoid UK
SR0021K |
10 x 5 ml |
89.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Une solution pour l’ajout aux milieux de culture, principalement pour réduire le pH
Spécification
entre 2°C et 8°C | |
Boîte | |
Additif de milieu |
Royaume-Uni | |
Additif | |
Réduit le pH des milieux de culture |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- LACTIC ACID 10%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lactic Acid 90%