Learn More
Oxoid UK Acide lactique 10 %
Une solution pour l’ajout aux milieux de culture, principalement pour réduire le pH
Marque: Oxoid UK SR0021H
This item is not returnable.
View return policy
Description
Une solution pour l’ajout aux milieux de culture, principalement pour réduire le pH
Specifications
entre 2°C et 8°C | |
Boîte | |
Additif de milieu | |
10 x 1 ml |
Royaume-Uni | |
Additif | |
Réduit le pH des milieux de culture | |
10 x 1 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- LACTIC ACID 10%
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Lactic Acid 90%