Learn More
Oxoid UK Acide lactique 10 %
Une solution pour l’ajout aux milieux de culture, principalement pour réduire le pH
Marque:  Oxoid UK SR0021K
68.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10517153
  • 89.70€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Une solution pour l’ajout aux milieux de culture, principalement pour réduire le pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
Boîte
Additif de milieu
10 x 5 ml
Royaume-Uni
Additif
Réduit le pH des milieux de culture
10 x 5 ml