Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Labtip
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
1000 μl
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
10 x 96/plateau
10 000 pointes/sachet
1 000 pointes/sachet
25 000 pointes/sachet
Conditionnement:
1000 pièces
25000 pièces
3840 pièces
Description
Les cônes de pipettes Thermo Scientific™ Labtip standard sont fabriqués en polypropylène 100 % vierge. Ces cônes sont disponibles aux formats 10, 200, 300 et 1000 μl. Disponibles en transparent (10 μl et 300 μl), en jaune (200 μl) et en bleu (1000 μl), ces cônes pour le laboratoire général s’utilisent dans d’innombrables applications de transfert de liquides.
Les cônes de pipettes Labtip offrent ce qui suit :
- Tailles les plus courantes utilisées dans un laboratoire : 10, 200, 300 et 1 000 μl
- Cônes essentiels sans filtre pour une utilisation générale en laboratoire
- Emballage non stérile dans les options sur rack et en vrac
Options d’emballage :
- sur rack, non stérile : 96 cônes/plateau, 10 plateaux/paquet
- En vrac : 1 000 cônes/sachet
- En vrac : 25 000 cônes/sachet
Spécification
Spécification
| Description | Labtip 200 |
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Jaune |
| Longueur (métrique) | 4,9 cm |
| Format | En vrac |
| Conditionnement | 25 000 pointes/sachet |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Gamme de produits | LabTip |
| Afficher plus |