Learn More
Fisherbrand™ Carnets de laboratoire
Conservez et organisez les informations en toute sécurité grâce à ces carnets de laboratoire Fisherbrand™. Parfaits pour une variété d’applications, notamment l’enregistrement de données de recherche, de procédures expérimentales, de conception et d’idées de développement.
Marque:  Fisherbrand™ HEA8610CFL16
102.93 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16236870
  • 114.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Archival-quality acid-free pages are numbered and include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature.
  • Lies flat when opened.
  • User data, notebook instructions, table of contents, periodic table and conversion tables are included in every book.
  • Bookmark ribbon holds your place for quick reference.
  • Covers for all versions are waterproof and chemical-resistant.
  • Lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing.
  • All notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
  • Marker ribbon.
  • 8-1/2 x 11 in. (218 x 281 mm)
Note: The line model notebooks have a slight impression of vertical lines. The lines are faint -- only printed at 30%. These vertical lines are helpful if you need to add graphs or drawings to the page.
Spécification
Spécification
Carton/papier
8.5 in.
Green
21.8 x 28.1 cm
21.6 cm
Carnet
Oui
11 in
Vert
27.9 cm
100
Vidéos
  • Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
    FDS
    Documents Certificats
    Promotions
    Promotions
    • Fisherbrand
      Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
      Code promotionnel: 24163
      Expire2025-04-30
      Jours
      5
      Heures
      16
      Minutes
      40
      Secondes
      39
      Nouvelle offre
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Termes et conditions Économisez maintenant
    • Fisherbrand
      Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
      Code promotionnel: 24163
      Expire2025-04-30
      Jours
      5
      Heures
      16
      Minutes
      40
      Secondes
      39
      Nouvelle offre
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Termes et conditions Économisez maintenant
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Carnets de laboratoire > Ruled: Line, Pages: 100 Pages, Color: Green