Learn More
Fisherbrand™ Carnets de laboratoire
Conservez et organisez les informations en toute sécurité grâce à ces carnets de laboratoire Fisherbrand™. Parfaits pour une variété d’applications, notamment l’enregistrement de données de recherche, de procédures expérimentales, de conception et d’idées de développement.
Marque:  Fisherbrand™ HEA8610BFL26
154.06 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15871658
  • 195.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les pages exemptes d’acide de qualité archivistique sont numérotées et comprennent des espaces pour le titre, le numéro du projet, le numéro du livre, la date et la signature du témoin.
  • Reste à plat lorsqu’il est ouvert
  • Les données utilisateur, les instructions dans les carnets, la table des matières, la table périodique et les tables de conversion sont incluses dans chaque livre
  • Le ruban marque-page tient est utile pour une référence rapide
  • Les couvertures de toutes les versions sont étanches et résistantes aux produits chimiques
Remarque :  les cahiers lignés sont imprimés de lignes verticales fines Les lignes sont claires, imprimées uniquement à 30 %. Ces lignes verticales sont utiles si vous devez ajouter des graphiques ou des dessins à la page.  
Spécification
Spécification
Carton/papier
8.5 in.
Bleu
21,8 x 28,1 cm
21.6 cm
Single-use
Ordinateur portable
Oui
11 in
Bleu
27.9 cm
Non autoclavable
200
Non stérile
Vidéos
  • Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Carnets de laboratoire > à carreaux, 100 par page, bleus