Learn More
Nickel Electro™ Creusets en nickel
Obtenez des résultats optimaux avec les creusets en nickel. Supportant des températures de fonctionnement allant jusqu’à 350C, le creuset en nickel Nickel Electro™ a une longue durée de vie.
10.25€ - 1000.00€
Spécification
Matériau | Nickel |
---|---|
Température max. (métrique) | 350°C |
Quantité | 1 Pièce |
Product Type | Creuset de laboratoire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11489569
|
Nickel Electro™
3 |
30 mm | 0,5 mm |
12.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11479569
|
Nickel Electro™
1 |
20 mm | 0,5 mm |
10.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11429589
|
Nickel Electro™
14 |
30 mm | 1 mm |
19.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11499569
|
Nickel Electro™
4 |
35 mm | 0,5 mm |
13.83€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11419599
|
Nickel Electro™
37 |
40 mm | 2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11409599
|
Nickel Electro™
28 |
45 mm | 1,5 mm |
49.66€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11429579
|
Nickel Electro™
7 |
50 mm | 0,5 mm |
25.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11439579
|
Nickel Electro™
8 |
60 mm | 0,5 mm |
29.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11439599
|
Nickel Electro™
40 |
60 mm | 2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Forme haute, sans couvercle
- Convient pour les alcalis forts et l’acide phosphorique
- Résistant au HF et au CI2 en dessous de 500°C et au HCl
- La capacité et les dimensions sont approximatives
- La plage de températures de fonctionnement allant jusqu’à 350°C garantit une longue durée de vie du creuset
- Dans le laboratoire d’analyse, les creusets en nickel fournissent une solution à faible coût
- Peut être utilisé pour la recherche, les expériences, l’analyse chimique, les tests, le contrôle qualité et l’enseignement
Spécification
Nickel | |
350°C | |
1 Pièce | |
Creuset de laboratoire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Creusets en nickel