Learn More
Nickel Electro™ Creusets en nickel
Obtenez des résultats optimaux avec les creusets en nickel. Supportant des températures de fonctionnement allant jusqu’à 350C, le creuset en nickel Nickel Electro™ a une longue durée de vie.
Marque: Nickel Electro™ 37
Code nomenclature Nacres: NB.45
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Forme haute, sans couvercle
- Convient pour les alcalis forts et l’acide phosphorique
- Résistant au HF et au CI2 en dessous de 500°C et au HCl
- La capacité et les dimensions sont approximatives
- La plage de températures de fonctionnement allant jusqu’à 350°C garantit une longue durée de vie du creuset
- Dans le laboratoire d’analyse, les creusets en nickel fournissent une solution à faible coût
- Peut être utilisé pour la recherche, les expériences, l’analyse chimique, les tests, le contrôle qualité et l’enseignement
Spécification
Nickel | |
1 Pièce | |
30 mL | |
40 mm |
350°C | |
2 mm | |
40 mm | |
Creuset de laboratoire |