Learn More
Nickel Electro™ Creusets en nickel
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Épaisseur (métrique):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Forme haute, sans couvercle
- Convient pour les alcalis forts et l’acide phosphorique
- Résistant au HF et au CI2 en dessous de 500°C et au HCl
- La capacité et les dimensions sont approximatives
- La plage de températures de fonctionnement allant jusqu’à 350°C garantit une longue durée de vie du creuset
- Dans le laboratoire d’analyse, les creusets en nickel fournissent une solution à faible coût
- Peut être utilisé pour la recherche, les expériences, l’analyse chimique, les tests, le contrôle qualité et l’enseignement
Spécification
Spécification
| Matériau | Nickel |
| Température max. (métrique) | 350°C |
| Quantité | 1 Pièce |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| Capacité (métrique) | 130 mL |
| Diamètre (métrique) externe | 60 mm |
| Hauteur (métrique) | 60 mm |
| Product Type | Creuset de laboratoire |