Learn More
Multiroir Controlec™ Chariot de stockage mobile en plastique
Le chariot de stockage multi-tiroirs Multiroir est idéal pour le stockage général d’articles qui peuvent être facilement visibles à travers le plastique translucide des tiroirs.Le chariot est sur roulettes pour être facilement déplacé dans l’espace de travail.
Marque: Multiroir Controlec™ 18105
Description
- Caisson noir sur roulettes
- Les tiroirs translucides permettent de voir facilement les objets
- Léger
- Résistant aux chocs, aux produits de nettoyage et aux variations de température
- Fabriqué en France
Spécification
Non | |
Noir | |
40 x 29 x 67 cm (avec roulettes) | |
Polypropylène | |
3 |
Tiroirs de 15 L | |
Tour noire avec 3 tiroirs transparents | |
Stockage général | |
4 roulettes, 360° | |
2,4 Kg |