Learn More
Labconco™ Dispositif de ventilateur extracteur portatif FilterMate™
L’extracteur portatif Labconco FilterMate™ élimine les poudres, particules ou vapeurs dangereuses du flux d’air d’échappement, renvoyant ainsi l’air filtré dans l’environnement.
5720.00€ - 8675.00€
Spécification
Type de produit | Ventilateur extracteur |
---|---|
Certifications/Conformité | CE |
Débit | 250 pcm |
Hertz | 50 Hz |
Tension | 230 V |
Includes: 8 ft. of 5 in. I.D. gray flexible hose, two clamps and one 5 in. O.D. Upper Transition Adaptor for connection to Demonstration Hood, XPert Balance Enclosure, Protector XVS Ventilation Station or Protector Work Station.
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Hertz | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Hertz | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10132444
|
Labconco™
3970020 |
14 x 23 x 22,7 in (36 x 58 x 58 cm) | 50 Hz | 230 V |
5720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17761709
|
Labconco™
3970023 |
14,9 x 23 x 22,7 in (38 x 58 x 58 cm) | 50 Hz | 230 V |
8675.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Accessoire pour hotte démonstration, enceintes de pesée XPert, station de ventilation Protector XVS ou station de travail Protector.
- Boîtier compact, résistant à la corrosion, blanc glacier et gris clair, poudre sèche, acier recouvert d’époxy avec pieds en caoutchouc
- Utilise un filtre HEPA, un filtre à base de carbone ou une combinaison des deux filtres
- Turbine motorisée à vitesse variable, anti-étincelles, réglable pour optimiser les débits d’air
- Le plénum à pression négative entoure le rotor à pression positive pour capturer et refiltrer l’air non filtré
- L’interrupteur à bascule monté à l’avant commande l’alimentation du ventilateur
- Prise électrique auxiliaire montée à l’arrière pour la connexion au moniteur de flux d’air
- Convient aux boîtiers de 2 pi, 3 pi et 4 pi de largeur par 22,75 po de hauteur
- Livré avec cordon électrique à 3 fils CEI avec fiche
Modèles à utiliser avec filtre HEPA
- Inclut un véritable système de mise au rebut du filtre de poche pour le retrait et le remplacement en toute sécurité du filtre sans débrancher le flexible
- Efficacité du filtre :250 CFM
Efficacité du filtre :250 CFM
Modèles à utiliser avec un filtre à base de HEPA et carbone
Efficacité du filtre :200 CFM
Compliance
UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 n° 1010.1
Spécification
Ventilateur extracteur | |
250 pcm | |
230 V | |
22,7 kg |
CE | |
50 Hz | |
50 lb |