Learn More
Labconco™ Dispositif de ventilateur extracteur portatif FilterMate™
L’extracteur portatif Labconco FilterMate™ élimine les poudres, particules ou vapeurs dangereuses du flux d’air d’échappement, renvoyant ainsi l’air filtré dans l’environnement.
Marque:  Labconco™ 3970020
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10132444
  • 5720.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-09-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: 8 pi de tuyau flexible gris de dia. int. 5 po, deux colliers et un flexible de dia. ext. 5 poAdaptateur de transition supérieur pour la connexion à la hotte démonstration, aux enceintes de pesée XPert, à la station de ventilation Protector XVS ou à la station de travail Protector.
Requires : Filtre à charbon (modèles à utiliser uniquement avec le filtre à charbon).Les modèles à utiliser avec un filtre à charbon nécessitent une cellule de vapeur organique, une cellule imprégnée de formaldéhyde ou une cellule imprégnée d’ammoniac.Les modèles combinés peuvent prendre en charge l’utilisation de deux filtres à charbon en éliminant le filtre HEPA.
Description
Description
Accessoire pour hotte démonstration, enceintes de pesée XPert, station de ventilation Protector XVS ou station de travail Protector.
  • Boîtier compact, résistant à la corrosion, blanc glacier et gris clair, poudre sèche, acier recouvert d’époxy avec pieds en caoutchouc
  • Utilise un filtre HEPA, un filtre à base de carbone ou une combinaison des deux filtres
  • Turbine motorisée à vitesse variable, anti-étincelles, réglable pour optimiser les débits d’air
  • Le plénum à pression négative entoure le rotor à pression positive pour capturer et refiltrer l’air non filtré
  • L’interrupteur à bascule monté à l’avant commande l’alimentation du ventilateur
  • Prise électrique auxiliaire montée à l’arrière pour la connexion au moniteur de flux d’air
  • Convient aux boîtiers de 2 pi, 3 pi et 4 pi de largeur par 22,75 po de hauteur
  • Livré avec cordon électrique à 3 fils CEI avec fiche
Modèles à utiliser avec filtre HEPA
  • Inclut un véritable système de mise au rebut du filtre de poche pour le retrait et le remplacement en toute sécurité du filtre sans débrancher le flexible
  • Efficacité du filtre :250 CFM
Modèles à utiliser avec un filtre à base de carbone
Efficacité du filtre :250 CFM
Modèles à utiliser avec un filtre à base de HEPA et carbone
Efficacité du filtre :200 CFM
Compliance
UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 n° 1010.1
Spécification
Spécification
Ventilateur extracteur
CE
250 pcm
58 cm
14 in
230 V
22,7 kg
36 cm
HEPA
14 x 23 x 22,7 in (36 x 58 x 58 cm)
22,7 in
50 Hz
36 cm
50 lb
23 in