Learn More
L-valine, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
17.00€ - 278.00€
Identifiants chimiques
CAS | 72-18-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 117.15 |
Numéro MDL | MFCD00064220 |
Clé InChI | KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N |
Synonyme | l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin |
CID PubChem | 6287 |
ChEBI | CHEBI:16414 |
Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque |
SMILES | CC(C)[C@H](N)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15485239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62943.03 |
1 g |
17.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15495239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62943.06 |
5 g |
24.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62943.14 |
25 g |
34.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15415249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62943.22 |
100 g |
52.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15425249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62943.A1 |
1 kg |
278.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
72-18-4 | |
117.15 | |
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N | |
6287 | |
acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque |
C5H11NO2 | |
MFCD00064220 | |
l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin | |
CHEBI:16414 | |
CC(C)[C@H](N)C(O)=O |
Spécification
L-Valine | |
Blanc | |
MFCD00064220 | |
14,9909 | |
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N | |
acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque | |
6287 | |
117.15 | |
Odorless |
72-18-4 | |
C5H11NO2 | |
1721136 | |
l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin | |
CC(C)[C@H](N)C(O)=O | |
117.15 | |
CHEBI:16414 | |
Réactifs de culture cellulaire | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-773-6
missing translation for 'rtecsNumber' : YV9361000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche