Learn More
L-valine, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
1 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Valine |
Couleur | Blanc |
Beilstein | 1721136 |
Merck Index | 14,9909 |
Quantité | 100 g |
Odeur | Odorless |
Poids de la formule | 117.15 |
Qualité | Réactifs de culture cellulaire |
Forme physique | Poudre |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
L-valine, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu