Learn More
L-valine, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1g
1kg
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Valine |
| Couleur | Blanc |
| Beilstein | 1721136 |
| Merck Index | 14,9909 |
| Quantité | 5 g |
| Odeur | Odorless |
| Poids de la formule | 117.15 |
| Qualité | Réactifs de culture cellulaire |
| Forme physique | Poudre |