Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-sérine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
41.21€ - 377.88€
Identifiants chimiques
CAS 5680-80-8
Formule moléculaire C4H10ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.578
Numéro MDL MFCD00063680
Clé InChI NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Synonyme l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
CID PubChem 2723730
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)C(CO)N.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11489483
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12355.06
5 g
41.21€
5g
11499483
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12355.14
25 g
133.67€
25g
11409493
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12355.22
100 g
377.88€
100g
Description
Description
L-Serine methyl ester hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It is also a used as a raw material in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de L-sérine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, de l’agrochimie et des colorants. Il est également utilisé comme matière première dans la synthèse de peptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml) et dans le méthanol
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
Spécification
Identifiants chimiques
5680-80-8
155.578
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
2723730
COC(=O)C(CO)N.Cl
C4H10ClNO3
MFCD00063680
l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
(2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate de méthyle ; chlorhydrate
Spécification
L-Serine methyl ester hydrochloride
5680-80-8
MFCD00063680
l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
(2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate de méthyle ; chlorhydrate
2723730
+5° (c=2 in methanol)
98%
155°C (decomposition)
C4H10ClNO3
3559591
Soluble in water (50mg/ml),and methanol
COC(=O)C(CO)N.Cl
155.578
155.58
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 227-140-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Stockage à -20°C