Learn More
Masterflex™ Entraînement à vitesse fixe L/S™
Entraînement à vitesse fixe Masterflex™ L/S™ conçu pour les applications de transfert et d’alimentation fiables et générales
600.00€
Spécification
Type de contrôle | Vitesse fixe |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 152 x 134 x 118 mm |
À utiliser avec | Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load, Easy-Load II et Easy-Load 3 |
Indice IP | IP 22 |
Matériau | Acier peint |
Code produit | Marque | Vitesse | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vitesse | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13025666
|
Masterflex™
07540-12 |
12 tr/min |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13045666
|
Masterflex™
07540-60 |
60 tr/min |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11862593
|
Masterflex™
07542-01 |
1 tr/min |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15558760
|
Masterflex™
MFLX07540-06 |
6 tr/min |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11713969
|
Masterflex™
07540-30 |
30 tr/min |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Entraînements économiques pour des applications de transfert et d’alimentation générales fiables
- La construction en acier peint possède un indice IP 22.
- Sélectionnez une des sept vitesses en fonction du débit ou du nombre de têtes requis.
- Les entraînements économiques à vitesse fixe sont empilables et idéaux pour les applications de laboratoire, de terrain ou d’alimentation de processus.
- Les entraînements compacts sont parfaits pour les applications où l’espace est limité
- Un interrupteur lumineux à l’avant de l’entraînement indique que la pompe est en marche
- Compatibles avec cinq types de tête de pompe différents : Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load™, Easy-Load™ II et Easy-Load™ 3
- Accepte jusqu’à 2 têtes de pompe
Spécification
Vitesse fixe | |
Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load, Easy-Load II et Easy-Load 3 | |
Acier peint |
152 x 134 x 118 mm | |
IP 22 | |
2 têtes de pompe acceptées |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Entraînement à vitesse fixe L/S™