Learn More
Masterflex™ Entraînement à vitesse fixe L/S™
Entraînement à vitesse fixe Masterflex™ L/S™ conçu pour les applications de transfert et d’alimentation fiables et générales
Marque: Masterflex™ 07542-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entraînements économiques pour des applications de transfert et d’alimentation générales fiables
- La construction en acier peint possède un indice IP 22.
- Sélectionnez une des sept vitesses en fonction du débit ou du nombre de têtes requis.
- Les entraînements économiques à vitesse fixe sont empilables et idéaux pour les applications de laboratoire, de terrain ou d’alimentation de processus.
- Les entraînements compacts sont parfaits pour les applications où l’espace est limité
- Un interrupteur lumineux à l’avant de l’entraînement indique que la pompe est en marche
- Compatibles avec cinq types de tête de pompe différents : Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load™, Easy-Load™ II et Easy-Load™ 3
- Accepte jusqu’à 2 têtes de pompe
Spécification
0,3 amp | |
152 x 134 x 118 mm | |
0,05°à 4 ml/min. | |
IP 22 | |
2 têtes de pompe acceptées | |
Fixe |
Vitesse fixe | |
230 VCA | |
Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load, Easy-Load II et Easy-Load 3 | |
Acier peint | |
Non | |
1 tr/min |
MAS007 MOTEUR MASTERFLEX VITESSE FIXE
Taille: 235.4 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Entraînement à vitesse fixe L/S™ > 1 tr/min
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu