Learn More
Masterflex™ Entraînement à vitesse fixe L/S™
Entraînement à vitesse fixe Masterflex™ L/S™ conçu pour les applications de transfert et d’alimentation fiables et générales
Marque:  Masterflex™ 07540-30
Code produit. 11713969
  • 600.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Entraînements économiques pour des applications de transfert et d’alimentation générales fiables
  • La construction en acier peint possède un indice IP 22.
  • Sélectionnez une des sept vitesses en fonction du débit ou du nombre de têtes requis.
  • Les entraînements économiques à vitesse fixe sont empilables et idéaux pour les applications de laboratoire, de terrain ou d’alimentation de processus.
  • Les entraînements compacts sont parfaits pour les applications où l’espace est limité
  • Un interrupteur lumineux à l’avant de l’entraînement indique que la pompe est en marche
  • Compatibles avec cinq types de tête de pompe différents : Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load™, Easy-Load™ II et Easy-Load™ 3
  • Accepte jusqu’à 2 têtes de pompe
Spécification
Spécification
0,9 amp
152 x 134 x 118 mm
Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load, Easy-Load II et Easy-Load 3
Acier peint
Fixe
Vitesse fixe
1,8°à 140 ml/min.
IP 22
2 têtes de pompe acceptées
30 tr/min
Nom du produit
Masterflex™ Entraînement à vitesse fixe L/S™ > 30 tr/min