Learn More
L(+)-arabinose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11996891
L(+)-arabinose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11996891
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 11996891
Marque: Thermo Scientific Acros 104985000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-72-9
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Clé InChI SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonyme beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 25245970
Nom IUPAC (4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Arabinose
Point de fusion 155.0°C to 160.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 31,32
Merck Index 10,783
Conditions de rotation spécifiques +103.00 (20.00°C c=5,H2O,24H)
Rotation spécifique + 103.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468263 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Numéro de lotA0454968 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Numéro de lotA0402755 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Numéro de lotA0401664 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Numéro de lotA0413880 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Identifiant produit
  • L(+)-Arabinose
Nom du produit
L(+)-arabinose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >