Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Arabinose, 99 %
Description
L-(+)-Arabinose is used to identify and differentiate and characterize pentose sugar isomerase. It is also used as the carbon source in microbial culture. It is involved in the bioproduction of L-ribose. It finds application in the production of savory reaction flavors. Its derivatives are used in the development of antiviral agents such as nucleoside. It acts as a base component of hemicellulose and pectin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le L-(+)-Arabinose est utilisé pour identifier et différencier et caractériser l’isomérase de sucre pentose. Il est également utilisé comme source de carbone dans la culture microbienne. Il participe à la bioproduction du L-ribose. Il trouve son application dans la production de saveurs de réaction salées. Ses dérivés sont utilisés dans le développement d’agents antiviraux tels que le nucléoside. Il agit comme une composante de base de l’hémicellulose et de la pectine.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le glycérol. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-(+)-Arabinose |
Point de fusion | 155°C to 160°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 1723085 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol. |
Poids de la formule | 150.13 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252843 | Certificat d’analyse | 31/10/2024 | A11921.30,A11921.18 |
10250503 | Certificat d’analyse | 07/08/2024 | A11921.30,A11921.18 |
10241046 | Certificat d’analyse | 06/10/2023 | A11921.30,A11921.18 |
10244990 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | A11921.30,A11921.18 |
10236638 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A11921.30,A11921.18 |