Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution de Krebs-Ringer, tamponnée à l’HEPES
Tampon physiologique standard adapté à diverses expériences d’imagerie calcique. Il est également utilisé comme agent de conservation.
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J67795.AP
123.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15428779
  • 128.56€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Standard physiological buffer that is suitable for various calcium imaging experiments. It is also used as a preserving agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Krebs-Ringer Solution
500 mL
Not miscible or difficult to mix in water.
Liquide
Flacon en plastique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM16L557 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
Numéro de lotZ14K534 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
Numéro de lotX29K520 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
Numéro de lotX01K545 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
Numéro de lotW06K546 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/09/2024 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Solution de Krebs-Ringer, tamponnée à l’HEPES > 500 ml