Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger forte résistance réutilisables Kimble™ Kontes™ KIMAX™
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
Longueur (métrique):
102 mm
106 mm
Diamètre (métrique):
18 mm
24 mm
Conditionnement:
6 pièces
Description
Chimiquement renforcés pour obtenir une plus grande résistance mécanique
- En verre borosilicaté KIMAX de type 1 et de classe B
- Peut être centrifugé jusqu’à 13 100 x g avec un manchon adaptateur en caoutchouc
- Résistance à des températures pouvant atteindre 300°C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM E438 |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Jetable | Non |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Matériau de revêtement | PTFE, caoutchouc |
| Diamètre du filetage | 24-400 |
| Longueur (métrique) | 106 mm |
| Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |
| Afficher plus |