Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger forte résistance réutilisables Kimble™ Kontes™ KIMAX™
Code produit. 11875824
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
Longueur (métrique):
102 mm
106 mm
Diamètre (métrique):
18 mm
24 mm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11875824
Marque: DWK Life Sciences 4531050100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chimiquement renforcé pour obtenir une plus grande résistance mécanique
Chimiquement renforcés pour obtenir une plus grande résistance mécanique
  • En verre borosilicaté KIMAX de type 1 et de classe B
  • Peut être centrifugé jusqu’à 13 100 x g avec un manchon adaptateur en caoutchouc
  • Résistance à des températures pouvant atteindre 300°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E438
Capacité (métrique) 30 mL
Jetable Non
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 106 mm
Capacité (impériale) 1,01 oz.
Diamètre (métrique) 24 mm
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 13 100 x g