Learn More
DWK Life Sciences Tubes à échantillons RMN de qualité jetable Kimble™ Kontes™ Brand de 5 mm
Pour les instruments dont l’intensité du champ est d’environ 60 MHz
Marque: DWK Life Sciences 897193-7100
Description
Pour les instruments dont l’intensité du champ est d’environ 60 MHz
Chaque tube répond à des normes strictes en termes d’épaisseur de paroi, de variation et de courbure de manière à garantir des mesures précises et la reproductibilité. Tubes fabriqués avec précision conçus pour la spectroscopie NMR haute résolution qui caractérise les molécules organiques par la mesure des fréquences résonantes des noyaux atomiques. Les applications de recherche incluent l’analyse des structures polymériques et les solutions organiques.
- En verre borosilicaté de type I
- Épaisseur de paroi : 0,38mm (0,015 in)
- La variation et la courbure de la paroi dépendent en partie de la longueur du tube
- Tous les tubes à échantillons sont livrés avec des bouchons à ajustement par compression et des pastilles de marquage sablées
Spécification
0,19 in | |
Verre borosilicaté | |
Open-top | |
100MHz | |
Cap | |
Cylindrique | |
0.38 mm |
177.8 mm | |
Polyéthylène | |
5 mm | |
Conçus pour une utilisation en spectroscopie RMN haute résolution | |
7 in | |
0,015 in | |
100/Pk. |