Learn More
Sartorius Accessoires pour l’échantillonneur d’air MD8 Airscan™
Accessoires à utiliser avec l’échantillonneur d’air MD8 Airscan™. Le MD8 est utilisé pour la détection quantitative des organismes en suspension dans l’air, principalement dans les zones stériles des salles blanches de classe A / B, des isolateurs, ou des machines de formage-remplissage-scellage.
Marque: Sartorius 17801
115.22 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Accessoires
Adaptateur, connecteur - 14-555-869
- Connecte l’Airscan à l’isolateur via un tuyau flexible en PVC et une capsule filtrante
- Raccord cannelé DN 30 vers bride sanitaire de 1 à 11 po
Adaptateur, connecteur - 14-555-890
- Connecte l’Airscan à l’isolateur via une tubulure en silicone et une capsule filtrante
- Raccord cannelé DN 25 vers bride sanitaire de 1 à 11 po
Adaptateur, plaque - 14-555-876
- Pour plaques de milieux de culture
Adaptateur, anneau - 14-555-912
- Pièce de rechange pour la pile en aluminium
- Partie intermédiaire (milieu)
Pile en aluminium - 14-555-878
- Pile de 10 supports de filtres ouverts
Kit d’étalonnage - 14-555-868
- Appareil de mesure du débit portatif pour les échantillonneurs d’air série MD8
Capsule, Sartoflor - 14-555-889
- Avec membrane en PTFE et entrée et sortie de bride sanitaire
- Pour la filtration d’air stérile inséré entre le MD8 Airscan et l’isolateur
Mallette de transport - 14-555-873
- Mallette stable pour le transport et le stockage de l’unité et des accessoires
Pince, bride - 14-555-891
- Pour brides sanitaires de 1 à 11 po
Connecteur - 14-555-879
- Aluminium
- Kit de connecteurs pour MD 8 (SM 16743/44)
Connecteur - 14-555-909
- Aluminium
- Connecte l’admission de l’échantillonneur d’air au tuyau flexible
Connecteur - 14-555-910
- Aluminium
- Connecte le tuyau flexible au support de filtres / adaptateur
Connecteur - 14-555-911
- Tuyau flexible à l’adaptateur/support de filtre (S-F)
- Pour Tri-Clamp
Support de filtre - 14-555-880
- Peut accueillir des filtres en gélatine de 80 mm
- Pièce de rechange pour la pile en aluminium
Support de filtre - 14-555-884
- Adaptateur pour ensembles de filtre en gélatine (produits jetables en gélatine) pour s’adapter sur l’entrée du MD8
Joint torique - 14-555-922
- 7,5 x 1,5 mm
Télécommande - 14-555-877
- À utiliser avec un PC (logiciel du système de dialogue)
Spécification
Réutilisable | |
Aluminum | |
Support de filtre |
Échantillonneur d’air MD8 Airscan | |
Adaptateur pour produits jetables gélatine à adapter à l’entrée MD8 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
87Heures
1Minutes
1Secondes
26Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%