Learn More
DWK Life Sciences Tubes à échantillons RMN de qualité jetable Kimble™ Kontes™ Brand de 5 mm
Code produit. p-195756
Click to view available options
Longueur (métrique):
177,8 mm
203,2 mm
Quantité:
100/boîte
100/paquet
50/boîte
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 11873722
Marque: DWK Life Sciences 8971930050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les instruments dont l’intensité du champ est d’environ 60 MHz
Chaque tube répond à des normes strictes en termes d’épaisseur de paroi, de variation et de courbure de manière à garantir des mesures précises et la reproductibilité. Tubes fabriqués avec précision conçus pour la spectroscopie NMR haute résolution qui caractérise les molécules organiques par la mesure des fréquences résonantes des noyaux atomiques. Les applications de recherche incluent l’analyse des structures polymériques et les solutions organiques.
  • En verre borosilicaté de type I
  • Épaisseur de paroi : 0,38mm (0,015 in)
  • La variation et la courbure de la paroi dépendent en partie de la longueur du tube
  • Tous les tubes à échantillons sont livrés avec des bouchons à ajustement par compression et des pastilles de marquage sablées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 0,19 in
Longueur (métrique) 177,8 mm
Matériau Verre borosilicaté
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Avec opercule
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Intensité de champ 100 MHz
À utiliser avec (application) Conçus pour une utilisation en spectroscopie RMN haute résolution
Comprend Bouchon
Longueur (impériale) 7 in
Forme Cylindrique
Épaisseur (impériale) de paroi 0,015 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,38 mm
Quantité 50/boîte