Learn More
Koflo Agitateurs à tuyaux en acier inoxydable 316 Koflo
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
182.90€ - 225.18€
Spécification
Matériau | Acier inox 316 |
---|---|
Type | Agitateur à tubes |
À utiliser avec (application) | Mélange de liquides à haute viscosité |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11774119
|
Koflo
04669-56 |
178 mm |
182.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764119
|
Koflo
04669-54 |
190 mm |
192.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11794119
|
Koflo
0466960 |
292 mm |
218.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730029
|
Koflo
04669-68 |
302 mm |
225.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Mélangeur en ligne• Mélangeur en ligne à embouts lisses
• Alternance d'éléments droits et gauches spécialement conçus pour haute viscosité
• Convient pour résine époxy
• Embouts lisses pour raccord à serrage
• Mélangeur inox
Spécification
Acier inox 316 | |
Agitateur à tubes | |
Mélange de liquides à haute viscosité |