Learn More
Koflo Agitateurs à tuyaux en acier inoxydable 316 Koflo
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
Marque: Koflo 04669-54
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Mélangeur en ligne• Mélangeur en ligne à embouts lisses
• Alternance d'éléments droits et gauches spécialement conçus pour haute viscosité
• Convient pour résine époxy
• Embouts lisses pour raccord à serrage
• Mélangeur inox
Spécification
0.2 in. | |
7.5 in. | |
Acier inox 316 | |
Mélange de liquides à haute viscosité |
5 mm | |
190 mm | |
Agitateur à tubes |