Learn More
Koflo Agitateurs à tuyaux en acier inoxydable 316 Koflo
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
Marque:  Koflo 04669-68
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11730029
  • 225.18€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-08-2024
Description
Diametre ext 13mm, int 10,9, Viscosité 0 à 200 cps
Spécification
Spécification
0.51 in.
11.9 in.
Acier inox 316
Mélange de liquides à haute viscosité
13 mm
302 mm
Agitateur à tubes