Learn More
Kimberly-Clark™ Veste respirante de protection contre les éclaboussures et les particules KleenGuard™ A50
Veste respirante à usage unique avec capuche spéciale pour port de masque. Modèle spécial confort, sécurité et résistance. Protection générale et antistatique contre les particules, poussière radioactive et projection de produits chimiques. EPI catégorie III.
357.00€
Spécification
Type de produit Veste respirante de protection contre les éclaboussures et les particules
Matériau Spunbond Polypropylene
Couleur Blanc
Type de bouchon Zipper
Type de manchette Élastique
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
12611446
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
99440
Moyenne N/A N/A N/A
12631446
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
99460
XL N/A N/A N/A
12621446
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
99450
Grande taille N/A N/A N/A
12641446
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
99470
2XL N/A N/A N/A
12651446
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
99480
3XL N/A N/A N/A
Description
Description
  • Approuvé comme EPI de conception complexe (catégorie 3), assurant une protection contre les risques de types 5 et 6 définis par le CEN.
  • Vêtements de protection antistatiques à usage unique conçus pour un maximum de confort et de sécurité, offrant une protection générale contre les projections de produits chimiques, de solutions aqueuses, de liquides et les particules de poussière.
  • Convient pour la protection contre la contamination par particules solides et radioactives, selon norme EN1073-2.
  • Sans silicone, à très faible peluchage, antistatique - EN 1149-5.
Spécification
Spécification
Veste respirante de protection contre les éclaboussures et les particules
Blanc
Élastique
Non stérile
Full-length
Spunbond Polypropylene
Zipper
Single-use
Puncture, Flame, Abrasion, Tears, Particulates, Liquids
Aucun
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Veste respirante de protection contre les éclaboussures et les particules KleenGuard™ A50