Learn More
KleenGuard™ Veste respirante de protection contre les éclaboussures et les particules KleenGuard™ A50
Code produit. 12641446
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
15 pièces
Code produit. 12641446
Marque: KleenGuard™ 99470
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Veste respirante à usage unique avec capuche spéciale pour port de masque. Modèle spécial confort, sécurité et résistance. Protection générale et antistatique contre les particules, poussière radioactive et projection de produits chimiques. EPI catégorie III.
  • Approuvé comme EPI de conception complexe (catégorie 3), assurant une protection contre les risques de types 5 et 6 définis par le CEN.
  • Vêtements de protection antistatiques à usage unique conçus pour un maximum de confort et de sécurité, offrant une protection générale contre les projections de produits chimiques, de solutions aqueuses, de liquides et les particules de poussière.
  • Convient pour la protection contre la contamination par particules solides et radioactives, selon norme EN1073-2.
  • Sans silicone, à très faible peluchage, antistatique - EN 1149-5.
Spécification
Type de produit Veste de laboratoire
Dimensions 2XL
Matériau Spunbond Polypropylene
Couleur Blanc
Type de bouchon Zipper
Type de manchette Élastique
Jetable Oui
Stérilité Non stérile
Résistance Puncture, Flame, Abrasion, Tears, Particulates, Liquids
Modèle Full-length
Nbre de poches Aucun
À utiliser avec (application) Très bonne protection contre les particules, les poussières radioactives et les éclaboussures de produits chimiques