Learn More
KleenGuard™ Veste respirante de protection contre les éclaboussures et les particules KleenGuard™ A50
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
15 pièces
Description
- Approuvé comme EPI de conception complexe (catégorie 3), assurant une protection contre les risques de types 5 et 6 définis par le CEN.
- Vêtements de protection antistatiques à usage unique conçus pour un maximum de confort et de sécurité, offrant une protection générale contre les projections de produits chimiques, de solutions aqueuses, de liquides et les particules de poussière.
- Convient pour la protection contre la contamination par particules solides et radioactives, selon norme EN1073-2.
- Sans silicone, à très faible peluchage, antistatique - EN 1149-5.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Veste de laboratoire |
| Dimensions | Grande taille |
| Matériau | Spunbond Polypropylene |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Zipper |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Puncture, Flame, Abrasion, Tears, Particulates, Liquids |
| Modèle | Full-length |
| Afficher plus |