Learn More
BINDER™ Coated Heat Exchanger
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage.
Marque: BINDER™ 8012-2586
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage to the heat exchanger caused by corrosive sample material.
Spécification
KBF PRO 1600 | |
Aluminium | |
Heat Exchanger |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Coated Heat Exchanger > For use with KBF PRO 1600
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu