Learn More
Memmert™ Porte en verre pleine hauteur
Porte en verre à visibilité complète Memmert™ avec vitrage isolant à 5 couches à utiliser avec les chambres de test environnementales.
Marque:  Memmert™ CTC256B0
Code produit. 15745288
  • 1575.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Vitrage isolant à 5 couches
  • Chauffant
Spécification
Spécification
CTC256
Accessoire, porte pleine hauteur
Vitrage isolant à 5 couches
Verre
Pleine hauteur
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Memmert™ Porte en verre pleine hauteur > S’utilise avec : CTC256