Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Optimisez vos performances avec les consommables pour systèmes Thermo Scientific™ KingFisher™, qui conviennent parfaitement au traitement des particules magnétiques.
70.00€ - 310.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Traitement des particules magnétiques
À utiliser avec (équipement) Système KingFisher
Quantité 50/Carton
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
11520625
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97002070
KingFisher tip comb
70.00€
50 pièces
12673116
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97002080
KingFisher plate 100 μL
310.00€
50 pièces
12683116
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97002084
KingFisher plate 200 μL
307.00€
50 pièces
Description
Description
Optimisez les performances grâce aux consommables Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems, spécialement conçus pour une utilisation avec le système KingFisher et parfaits pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Les peignes et microplaques de pointe jetables spécialement conçus, fabriqués en PP, permettent une excellente récupération des microbilles magnétiques.
  • Spécialement conçu pour une utilisation avec le système KingFisher
  • Idéal pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules
  • Les microplaques et peignes à embout jetable spécialement conçus sont en polypropylène
  • Ceci permet une excellente récupération des microbilles magnétiques
Spécification
Spécification
Traitement des particules magnétiques
Système KingFisher
50/Carton
Documents
Product Certifications
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables