Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisez les performances grâce aux consommables Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems, spécialement conçus pour une utilisation avec le système KingFisher et parfaits pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Les peignes et microplaques de pointe jetables spécialement conçus, fabriqués en PP, permettent une excellente récupération des microbilles magnétiques.
- Spécialement conçu pour une utilisation avec le système KingFisher
- Idéal pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules
- Les microplaques et peignes à embout jetable spécialement conçus sont en polypropylène
- Ceci permet une excellente récupération des microbilles magnétiques
Spécification
Spécification
| Capacité | 100 μl |
| À utiliser avec (application) | Traitement des particules magnétiques |
| À utiliser avec (équipement) | Système KingFisher |
| Comprend | Plaque KingFisher 100 μl |
| Quantité | 50/Carton |