Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Optimisez vos performances avec les consommables pour systèmes Thermo Scientific™ KingFisher™, qui conviennent parfaitement au traitement des particules magnétiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 97002084
Code produit. 12683116
  • 307.00€ / 50 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Optimisez les performances grâce aux consommables Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems, spécialement conçus pour une utilisation avec le système KingFisher et parfaits pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Les peignes et microplaques de pointe jetables spécialement conçus, fabriqués en PP, permettent une excellente récupération des microbilles magnétiques.
  • Spécialement conçu pour une utilisation avec le système KingFisher
  • Idéal pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules
  • Les microplaques et peignes à embout jetable spécialement conçus sont en polypropylène
  • Ceci permet une excellente récupération des microbilles magnétiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
200 μl
Système KingFisher
50/Carton
Traitement des particules magnétiques
KingFisher plate 200 μL
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2423910 Type de certificatCertificat de conformité Date30/10/2024 Catalog Number97002084
Numéro de lot2410710 Type de certificatCertificat de conformité Date28/08/2024 Catalog Number97002084
Numéro de lot2404710 Type de certificatCertificat de conformité Date05/03/2024 Catalog Number97002084
Numéro de lot2400610 Type de certificatCertificat de conformité Date22/01/2024 Catalog Number97002084
Numéro de lot2334110 Type de certificatCertificat de conformité Date10/01/2024 Catalog Number97002084
Nom du produit
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables > Plaque KingFisher 200 ul, 50 unités/boîte