Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime Purification System
Cet instrument de purification compact offre de hauts rendements d’acides nucléiques (ADN/ARN) et de protéines ainsi qu’une excellente reproductibilité et un temps de manipulation minimal.
Marque:  Thermo Scientific™ 5400110
Code produit. 15337317
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Augmentez vos rendements d’acides nucléiques de qualité à partir d’une large gamme de matériaux de départ grâce au système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime. Cet instrument compact est idéal pour les laboratoires nécessitant une purification d’acides nucléiques, et est facilement modifié pour être utilisé en protéomique et en tri de cellules. Il offre une excellente reproductibilité avec un temps de manipulation minimal et présente un faible encombrement dans le laboratoire. Les nouvelles caractéristiques, comme la lampe à UV permettant de faciliter la décontamination et lecteur de code-barres en option, améliorent la fonctionnalité.
Caractéristiques du système KingFisher Duo Prime
  • Isole l’ADN, l’ARN et les protéines à partir d’une large gamme de matériaux de départ, notamment les fluides corporels sans cellules, le sang, les bactéries, les cultures cellulaires, les tissus et les échantillons végétaux ; pour des volumes de 5 ml maximum
  • La technologie automatisée de billes magnétiques, incluse dans tous les systèmes KingFisher permet une excellente récupération des échantillons ainsi qu’une meilleure reproductibilité et efficacité
  • Le système de lampe à UV intégré assure une décontamination simple et efficace
  • Le lecteur de code-barres en option permet aux utilisateurs d’assurer un suivi directement dans le logiciel interne
  • Utilisez-le avec les protocoles et kits d’isolement d’ADN et d’ARN KingFisher Pure pour une solution complète simple à utiliser ou personnalisez-le avec le logiciel Thermo Scientific™ BindIt™ afin de créer vos propres protocoles.
  • Disponible en huit langues : anglais, français, espagnol, allemand, chinois, japonais, russe et portugais
Fonctionne avec le logiciel BindIt
  • Les protocoles peuvent être modifiés ou développés, mais aussi importés directement vers l’instrument à l’aide d’un PC ou via une clé USB
  • Il est possible d’enregistrer les fichiers journaux individuellement, permettant ainsi une traçabilité et une gestion complète des données
  • Système flexible, rapide et compact pour diverses applications
Recommandées dans les cas suivants : Isolement de l’ADN et de l’ARN à partir de divers matériaux de départ, applications de protéomique, tri de cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot706-81792 Type de certificatCertificat de conformité Date28/01/2025 Catalog Number5400110
Numéro de lot706-81791 Type de certificatCertificat de conformité Date28/01/2025 Catalog Number5400110
Numéro de lot706-81793 Type de certificatCertificat de conformité Date28/01/2025 Catalog Number5400110
Numéro de lot706-81799 Type de certificatCertificat de conformité Date28/01/2025 Catalog Number5400110
Numéro de lot706-81798 Type de certificatCertificat de conformité Date28/01/2025 Catalog Number5400110
Nom du produit
Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime Purification System > KingFisher Duo Prime