Learn More
Macherey-Nagel™ Kit A d’accessoires Kingfisher 96
Conçu pour la purification parallèle rapide de l’ADN génomique à partir de tissus animaux, de cultures cellulaires et de bactéries dans un format à 96 puits
Marque: Macherey-Nagel™ 744950
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le tissu NucleoMag 96 est conçu pour la purification parallèle rapide de l’ADN génomique à partir de tissus animaux, de cultures cellulaires et de bactéries dans un format de 96 puits. Le NucleoMag 96 Trace est conçu pour la purification de l’ADN à partir d’échantillons médico-légaux (par exemple, écouvillons buccaux, taches de sang séchées, filtres à cigarettes). NucleoMag 96 Plant est conçu pour la purification de l’ADN génomique provenant de végétaux dans un format de 96 puits.La technologie de microbilles magnétiques fournit donc un système fermé, le risque de contamination croisée est considérablement réduit. La technologie NucleoMag peut être facilement adaptée aux plateformes courantes d’automatisation de laboratoire. Il peut être utilisé avec des séparateurs à broches statiques (p. ex., NucleoMag SEP) ou des séparateurs magnétiques intégrés dans les stations de travail robotiques. Composants du kit : Tissu NucleoMag 96 – Micro-billes-B NucleoMag, tampons, Proteinase K ; Micro-billes-B NucleoMag 96 Trace – NucleoMag, tampons, Plante Proteinase K; NucleoMag 96 – Micro-billes-C NucleoMag, tampons.
Purification économique rapide de l’ADN génomique à l’aide de billes superparamagnétiques hautement réactives, facilement adaptées à une utilisation automatisée
- Taille des échantillons : Tissus NucleoMag96 – jusqu’à 20 mg de tissu animal, 1 x 107 cellules ou bactéries NucleoMag 96 Trace – écouvillons buccaux, taches de sang séchées, filtres à cigarettes NucleoMag 96 Plant – tissu végétal 20 mg à 50 mg
- Rendement type : Tissu/Végétal NucleoMag 96 – 10 μg à 20 μg d’ADN NucleoMag 96 Trace – 1 μg à 3 μg d’ADN
- A260/280 ≥1,6 à 1,9
- Concentration d’échantillon possible
- Élimination complète des inhibiteurs de PCR*
- Petits volumes d’élution (≥50 μl)
- Le rendement ne dépend pas du volume d’élution
- ADN prêts à l’emploi dans les applications en aval
- Capacité de liaison : 0,4 μg d’ADN par μl de suspension de microbilles NucleoMag
- Dimensions des billes : 1 μm à 3 μm
- Report réduit des microbilles
Spécification
kits d’accessoires A KingFisher 96 | |
Kits NucleoMag 96 utilisant la plateforme KingFisher 96 | |
1 de chaque |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Kit A d’accessoires Kingfisher 96 > la pointe à puits profonds peigne les plaques d’élution ou 4 x 96 préparations de tissu, de trace ou de sang Macherey-Nagel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu