Learn More
DWK Life Sciences Béchers à usage intensif Kimble™ KIMAX™
Un bécher robuste pour une durée de vie prolongée
180.00€ - 286.00€
Spécification
Précision | ±5% |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
À utiliser avec (application) | Offer Superior Mechanical Strength and Durability, Provides Improved Safety When Used Under Extreme Conditions Such as Mechanized Washing and Rough Handling |
Comprend | Spout |
Type d’étiquette | Matte Finish Marking |
Alert:
Non recommandé pour une utilisation sur les plaques chauffantes avec gradients thermiques ou sans agitation.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11756333
|
DWK Life Sciences
14005250 |
250 mL | N/A | ||||||
11780694
|
DWK Life Sciences
14005400 |
400 mL | N/A | ||||||
11700704
|
DWK Life Sciences
14005-1000 |
1000 ml |
189.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11710704
|
DWK Life Sciences
14005-2000 |
2000 ml |
286.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Un bécher robuste pour une durée de vie prolongée
- Avec bec verseur
- Avec pastille de marquage
- Possèdent des graduations blanches pour un volume approximatif
- Précision à ± 5 %
- Parois épaisses et uniformes avec une épaisseur de paroi supplémentaire dans le rebord supérieur façonné
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type II.
Spécification
±5% | |
Offer Superior Mechanical Strength and Durability, Provides Improved Safety When Used Under Extreme Conditions Such as Mechanized Washing and Rough Handling | |
Matte Finish Marking | |
Reusable | |
USP, ASTM E438, ASTM E960 |
Borosilicate Glass | |
Spout | |
Beaker | |
Yes | |
Dual White Scale |