Learn More
DWK Life Sciences Béchers à usage intensif KIMAX™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
400 mL
1000 ml
2000 ml
Description
Un bécher robuste pour une durée de vie prolongée
- Avec bec verseur
- Avec pastille de marquage
- Possèdent des graduations blanches pour un volume approximatif
- Précision à ± 5 %
- Parois épaisses et uniformes avec une épaisseur de paroi supplémentaire dans le rebord supérieur façonné
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type II.
Spécification
Spécification
Précision | ± 5% |
Capacité (impériale) | 8.45 oz. |
Diamètre (impériale) externe | 2,63 in |
Diamètre (métrique) externe | 6.7 cm |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Matériau | Borosilicate Glass |
À utiliser avec (application) | Offre une résistance mécanique et une durabilité supérieures, fournit une meilleure sécurité lors d’une utilisation dans des conditions extrêmes telles que le lavage mécanisé et la manipulation brutale |
Plage de graduations | 25 to 200 mL |
Hauteur (impériale) | 3.62 in. |
Hauteur (métrique) | 9.2 cm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Scientific Resources
Catalogs
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Taille: 57.1 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Béchers à usage intensif KIMAX™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu