Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour flacons d’échantillons Kimble™
Bouchon phénolique noir avec couvercle revêtu de PTFE
Marque: DWK Life Sciences 73802-15425
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bouchon phénolique noir avec couvercle revêtu de PTFE
- Compatibles avec les flacons de culture et les flacons à vis
- Matériau à base de phénol noir spécial (chargé de bois) très résistant aux effets de la température et de la vapeur présents dans l’autoclavage
- Incluent un joint en caoutchouc revêtu de PTFE intégré
Spécification
15-425 | |
Bouchon à vis | |
Noir |
PTFE, caoutchouc | |
Phénolique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouchons pour flacons d’échantillons Kimble™ > Filetage GPI : 15-425
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu