Learn More
Ohaus™ Analyseur d’humidité de base MB27
L’analyseur d’humidité de base OHAUStrade; MB27 associe une construction durable et de haute qualité à une conception compacte et élégante.
Marque: Ohaus™ 30251541
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliAvec une précision de 0,01 % - 0,001 g, l’analyseur d’humidité MB27 convient à la plupart des applications./liliLe chauffage halogène et l’étalonnage de la température et du poids fournissent des résultats rapides et fiables./liliConception conviviale des boutons tactiles pour une utilisation facile./li/ul
Spécification
MB27 | |
LCD | |
90 g | |
2,800 kg |
280,00 x 165,00 x 127,000 mm | |
RS232 (inclus) | |
0,177 kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ohaus™ Analyseur d’humidité de base MB27 > Modèle : MB27
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu