Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour flacons d’échantillons Kimble™
Code produit. p-74781
Click to view available options
Taille du bouchon:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
Conditionnement:
144 pièces
Code produit. 17781078
Marque: DWK Life Sciences 7380218400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon phénolique noir avec couvercle revêtu de PTFE
  • Compatibles avec les flacons de culture et les flacons à vis
  • Matériau à base de phénol noir spécial (chargé de bois) très résistant aux effets de la température et de la vapeur présents dans l’autoclavage
  • Incluent un joint en caoutchouc revêtu de PTFE intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du bouchon 18-400
Matériau de revêtement PTFE, Rubber
Type de produit Screw Cap
Matériau Phénolique
Couleur Noir