Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Dounce pour tissus Kimble™ Kontes™
Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation
179.00€ - 503.00€
Spécification
Matériau Verre
Type de produit Broyeur de tissus Dounce
À utiliser avec (application) Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Capacité Dégagement (impériale) Longueur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Dégagement (impériale) Longueur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
13495469
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
885300-0002
0,06 oz., 2 ml 0,0005 à 0,0025 in 2,3 in
406.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11893133
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
885300-0100
3,3 oz., 100 ml 0,0005 à 0,0055 in 9,1 in
503.00€
1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10145564
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
885300-0015
0,5 oz., 15 ml 0,001 à 0,003 in 6,1 in
202.00€
1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2026
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10749155
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
885300-0007
0,23 oz., 7 ml 0,0008 à 0,0022 in 4,9 in
263.12€
1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11868512
Afficher les documents
DWK Life Sciences
885300-0040
1,35 oz., 40 ml 0,001 à 0,003 in 8,4 in
234.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-10-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10506645
Afficher les documents
DWK Life Sciences
885300-0000
0,01 oz, 0,5 ml 0,0005 à 0,0025 in 1,4 in
250.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13406419
Afficher les documents
DWK Life Sciences
885300-0001
0,03 oz., 1 ml 0,0005 à 0,0025 in 3,4 in
179.00€
1 pièce
Expédition estimée: 01-10-2025
Description
Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation
Structure tout en verre
Informations sur la commande
Un exemplaire par boîte. Fourni avec deux pilons : grand (pour la réduction initiale des échantillons) et petit (pour former l’homogénat final)
Spécification
Spécification
Verre
Broyeur de tissus Dounce
Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Broyeurs Dounce pour tissus Kimble™ Kontes™