Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Dounce pour tissus Kimble™ Kontes™
Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation
Marque: DWK Life Sciences 885300-0002
Description
Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation
Structure tout en verre
Informations sur la commande
Un exemplaire par boîte. Fourni avec deux pilons : grand (pour la réduction initiale des échantillons) et petit (pour former l’homogénat final)
Spécification
0,0005 à 0,0025 in | |
0,06 oz. | |
Verre | |
Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation | |
Un par boîte. | |
0,06 oz., 2 ml |
de 0,07 à 0,127mm | |
2 ml | |
Broyeur de tissus Dounce | |
2,3 in | |
60mm |