Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Dounce pour tissus Kimble™ Kontes™
Click to view available options
Capacité:
0,01 oz, 0,5 ml
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
3,3 oz., 100 ml
Dégagement (impériale):
0,0005 à 0,0025 in
0,0005 à 0,0055 in
0,0008 à 0,0022 in
0,001 à 0,003 in
Longueur (impériale):
1,4 in
2,3 in
3,4 in
4,9 in
6,1 in
8,4 in
9,1 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation
Structure tout en verre
Informations sur la commande
Un exemplaire par boîte. Fourni avec deux pilons : grand (pour la réduction initiale des échantillons) et petit (pour former l’homogénat final)
Spécification
Spécification
| Dégagement (impériale) | 0,001 à 0,003 in |
| Dégagement (métrique) | de 0,07 à 0,15mm |
| Capacité (impériale) | 1,35 oz. |
| Capacité (métrique) | 40 ml |
| Matériau | Verre |
| Type de produit | Broyeur de tissus Dounce |
| À utiliser avec (application) | Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation |
| Longueur (impériale) | 8,4 in |
| Longueur (métrique) | 215 mm |
| Capacité | 1,35 oz., 40 ml |