Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants en nitrile stériles Kimtech Pure™ G3
309.86 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
10
6
7,5
8
9
Description
Nitrile gloves feature a textured finish and provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants in a Class 10/ISO 4 critical environment. Hand-specific pairs are appropriate for workers and technicians in medical device manufacturing, pharmaceuticals, or research labs.
- Construction en nitrile blanc, validée à un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-6, et conditionnement prêt pour salle blanche
- Le matériau entièrement stérilisé présente des niveaux élevés de protection contre la contamination certifiés contre les particules, les micro-organismes, les virus, les médicaments cytotoxiques et les éclaboussures chimiques
- Spécifiques mains, jetables et dotés d’un niveau élevé de propreté
- Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes roulées ajoutent de la force et réduisent le risque de déchirement
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée
Informations sur la commande
Pochettes et sachets en PE pour une utilisation en salle blanche. Emballés dans une salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 5. Certificats d’analyse et d’irradiation disponibles.
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Oui |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Blanc |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,15 mm |
Hand | Spécifique |